Principaux documents
Z126055
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-10 mmHg
1 EA
1 790.00 CHF
1 790.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 avril 2025
Changer de vue
1 EA
1 790.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41112406
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 790.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 avril 2025
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 872807
Paramètres
0-10 mmHg pressure
Description générale
With interchangeable measuring tube. Mercury not included.