Principaux documents
Z125539
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
With hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
1 EA
57.80 CHF
57.80 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
57.80 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
57.80 CHF
Check Cart for Availability
Étiquette/Marqueur
F
Joint
joint: ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 526116
D.I. du filetage
7.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informations légales
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Pièce de rechange