Z105902
Cyanoacrylate adhesives
High-viscosity
About This Item
Produits recommandés
Description
Ethyl Cyanoacrylate
Viscosité
1300-1700 cP
Description générale
- Fast setting
- Chemically resistant
- Supplied in 1 oz bottles
- High strength
- Bond similar and dissimilar materials
- Temp. range: -80 to 180 °C
Propriétés physiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup