Merck
Toutes les photos(5)
Documents
H7033
Sigma-Aldrich
Tampon d′hybridation PerfectHyb Plus
for Northern and Southern blotting, solution
Synonyme(s) :
hyb buffer, hyb solution, hybridization solution, northern hybridization buffer, southern hybridization buffer
About This Item
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Forme
solution
Température de stockage
room temp
Description générale
Les tampons PerfectHyb Plus de Sigma sont des tampons d′hybridation prêts à l′emploi pour les protocoles de « Northern blot » et « Southern blot ». L′utilisation des tampons PerfectHyb Plus peut réduire la durée de l′étape d′hybridation jusqu′à deux heures seulement.
Application
Ce produit peut être utilisé dans les tampons d′hybridation pour les analyses par « Northern blot », « Southern blot », « dot blots » et d′hybridation sur colonies/plaques.
Caractéristiques et avantages
  • Rapide et facile à utiliser
  • Jusqu′à 20 x plus sensible que les tampons conventionnels
  • Pas d′étape de blocage requise
  • Compatible avec les membranes neutres à charge positive
  • compatible avec les tests à détection par chimioluminescence, DIG et colorimétrique
  • Compatible avec les sondes radioactives et non radioactives.
  • Compatible avec les sondes en ADN double-brin, ARN et oligonucléotides
Autres remarques
Une petite quantité de précipité formée dans la solution peut être dissoute à 30-35 °C et en inversant doucement le flacon de temps à autre.
Informations légales
PerfectHyb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Edyta Koscianska et al.
TheScientificWorldJournal, 11, 102-117 (2011-01-11)
This protocol describes how to perform northern blot analyses to detect microRNAs and their precursors with single-nucleotide resolution, which is crucial for analyzing individual length variants and for evaluating relative quantities of unique microRNAs in cells. Northern blot analysis consists
Sivaramakrishnan Muthuswamy et al.
Planta, 233(1), 201-208 (2010-09-28)
Protein sumoylation plays an important role in plant development, flowering-time regulation, and abiotic stress response. However, the molecular role of sumoylation in these pathways is largely unknown. It was shown previously that in mutants of the inner nuclear basket nucleoporin
Yinping Jiao et al.
BMC plant biology, 11, 141-141 (2011-10-22)
miRNAs are known to play important regulatory roles throughout plant development. Until recently, nearly all the miRNAs in maize were identified by comparative analysis to miRNAs sequences of other plant species, such as rice and Arabidopsis. To find new miRNA
Angel Emilio Martínez de Alba et al.
Nucleic acids research, 39(21), 9339-9344 (2011-08-05)
In plants, most microRNAs (miRNAs) and several endogenous small interfering RNAs (siRNAs) bind to ARGONAUTE1 (AGO1) to regulate the expression of endogenous genes through post-transcriptional gene silencing (PTGS). AGO1 also participates in a siRNA-mediated PTGS defense response that thwarts exogenous
Alavala Matta Reddy et al.
BMC genomics, 10, 65-65 (2009-02-07)
MicroRNAs (miRNAs) are small ~22-nt regulatory RNAs that can silence target genes, by blocking their protein production or degrading the mRNAs. Pig is an important animal in the agriculture industry because of its utility in the meat production. Besides, pig
Protocoles
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.