Principaux documents
W6764
L-Phenyl-13C6-alanine
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Activité optique
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
Pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable