Principaux documents
W530345
Sigma-Aldrich
Buchu leaf oil, Betulina
natural, FG
Synonyme(s) :
Agathosma betulina
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2169
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Barosma betulina
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.51)
Forme
liquid
Composition
Limonene, 16.6%
Linalol, 0.5%
Pulegone, 35-45%
Indice de réfraction
n20/D 1.475
Densité
0.922 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; green; tropical; herbaceous; minty; fruity
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67.78 °C - closed cup