Principaux documents
W519030
Sigma-Aldrich
cis-3-Hepten-1-ol
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Beilstein:
1719803
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
Halal
Kosher
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
92 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
Clé InChI
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter