W512206
Diethyl phthalate
≥99%
Synonyme(s) :
DEP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Densité de vapeur
7.66 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 100 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
854 °F
Limite d'explosivité
0.75 %, 187 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
298-299 °C (lit.)
Pf
−3 °C (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
170 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves