Key Documents
W502804
Sigma-Aldrich
Carbonate de propylène
≥99%
Synonyme(s) :
4-méthyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonate cyclique de 1,2-propanediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro Beilstein :
107913
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
851 °F
Limite d'explosivité
14.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
240 °C (lit.)
Pf
−55 °C (lit.)
Densité
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter