Principaux documents
W461655
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-octenal
natural (US), ≥95%
Synonyme(s) :
2-Hexylidenehexanal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.30
Numéro FEMA:
4616
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; vegetable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C\C(=C\CCCCC)\CCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b12-10+
Clé InChI
LYGMPIZYNJGJKP-ZRDIBKRKSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable