Principaux documents
W434100
Sigma-Aldrich
Heptyl heptanoate
natural (US), 98%
Synonyme(s) :
Heptanoic acid, heptyl ester, Heptyl capronate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H28O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.37
Numéro FEMA:
4341
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
Halal
Kosher
natural (US)
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.431
Densité
0.858 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
grassy; green; fruity
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCCC)OCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-11-13-16-14(15)12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clé InChI
QOIIBPAJVWFEPE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable