Principaux documents
W394904
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-methylthiofuran
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Methyl methylthiofuran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.19
Numéro FEMA:
3949
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.152
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5090 (lit.)
pb
132 °C (lit.)
Densité
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cheese; meaty; spicy; sulfurous
Chaîne SMILES 
CSc1ccoc1C
InChI
1S/C6H8OS/c1-5-6(8-2)3-4-7-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
OQVAOEIMSKZGAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural occurrence: Cooked beef and tea.
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%. PG.
Taste at 0.10-0.40 ppm
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 68-68 (2001)
Nicolas Le Menn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(25), 7098-7109 (2019-06-15)
Wine aging bouquet is defined as a positive, complex evolution of aromas during bottle aging. The aim of this study was to look for the link between some of the vine status parameters and the development, during wine aging, of