Principaux documents
W379204
Sigma-Aldrich
2-Pentanethiol
≥97%
Synonyme(s) :
2-Mercaptopentane, sec-Amyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(SH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.21
Numéro FEMA:
3792
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
12.192
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4410 (lit.)
pb
101 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(C)S
Caractéristiques et avantages
Unpleasant odor, sulfuraceous, gassy