Principaux documents
W368318
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-oxohexanoate
≥98%
Synonyme(s) :
Ethyl butyrylacetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2COCH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro FEMA:
3683
Beilstein:
507689
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.542
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
104 °C/22 mmHg (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; green; sweet
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 3-oxohexanoate is a volatile flavor ester that is reported to occur in banana fruit.[1] It can undergo bioreduction to form ethyl (R)-3-hydroxyhexanoate, another key food flavoring agent.[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Volatile components of banana fruit (Musa sapientum L.)?Indio? from Cuba.
Pino JA, et al.
J. Essent. Oil Res., 15(2), 79-80 (2003)
Highly enantioselective bioreduction of ethyl 3-oxohexanoate.
de Souza Ramos A, et al.
Tetrahedron Letters, 52(46), 6127-6129 (2011)