Documents
W364607
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenal
97%
Synonyme(s) :
3-Methylcrotonaldehyde, 3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Numéro FEMA:
3646
Numéro Beilstein :
1734740
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
5.124
Source biologique
synthetic
Pression de vapeur
7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.462
Point d'ébullition
133-135 °C (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cherry
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methyl-2-butenal is a volatile α,β-unsaturated aldehyde that occurs naturally in Psidium salutare fruit, Asarum canadense essential oil and baked potatoes.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Isolation and identification of volatile compounds from baked potatoes.
Coleman EC, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(1), 42-48 (1981)
Volatile compounds of Psidium salutare (HBK) Berg. fruit.
Pino JA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(18), 5146-5148 (2002)
Composition of the essential oil from Asarum canadense.
Motto MG & Secord NJ.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(5), 789-791 (1985)