W364118
Ethyl trans-2-decenoate
≥95%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
trans-2-Decenoic acid ethyl ester
60.20 CHF
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
About This Item
60.20 CHF
Date d'expédition estimée le18 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Contient
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
251 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; citrus
Chaîne SMILES
CCCCCCC\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b11-10+
Clé InChI
GNJARWZWODMTDR-ZHACJKMWSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup