Principaux documents
W361808
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1-pentanol
≥98%
Synonyme(s) :
Benzenepentanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.24
Numéro FEMA:
3618
Beilstein:
1935233
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
674
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.051
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
pb
155 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
carnation; medicinal
Chaîne SMILES 
OCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Clé InChI
DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Hidetaka Nagatomo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(1), 128-136 (2005-01-25)
Hyperthermostable beta-glucosidase from Pyrococcus furiosus was enclosed in gelatin gel by cross-linking with transglutaminase. Gelatin-immobilized beta-glucosidase was considerably more thermostable than the native enzyme. Lyophilized immobilisate was stored at 90 degrees C for 1 month without loss of activity. The