Principaux documents
W358800
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedithiol
≥96%, FG
Synonyme(s) :
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
About This Item
Formule linéaire :
HS(CH2)3SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.23
Numéro FEMA:
3588
Beilstein:
1071197
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11929
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.076
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
169 °C (lit.)
Pf
−79 °C (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; sulfurous
Chaîne SMILES 
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter