W353205
3-Decen-2-one
predominantly trans, ≥97%, stabilized, FG
52.50 CHF
About This Item
52.50 CHF
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥97%
Contient
α-Tocopherol. synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
125 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; jasmine; vegetable
Chaîne SMILES
CCCCCC\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
Clé InChI
JRPDANVNRUIUAB-CMDGGOBGSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup