Principaux documents
W344818
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl disulfide
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Cyclohexyl disulfide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11S-)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.43
Numéro FEMA:
3448
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2320
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.028
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
onion; alliaceous
Qualité:
FG
Halal
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
162-163 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
onion; alliaceous
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)SSC2CCCCC2
InChI
1S/C12H22S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
ODHAQPXNQDBHSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter