W263508
Linalool
≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Pression de vapeur
0.17 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥97%
Composition
contains EU 1223/2009 restricted linalool
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (60% ethanol)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
linalool
Propriétés organoleptiques
lemon; orange; floral; sweet
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Clé InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter