W328200
Ethyl thioacetate
≥98%
Synonyme(s) :
S-Ethyl acetothioate, S-Ethyl ethanethioate, S-Ethyl thioacetate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Agence
meets purity specifications of JECFA
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
116 °C (lit.)
Densité
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
garlic; onion; fruity; sulfurous
Chaîne SMILES
CCSC(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
APTGPWJUOYMUCE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup