Acide β-aminé endogène, agoniste non sélectif des récepteurs de glycine et ligand du récepteur orphelin couplé à la protéine G TGR7 (MrgD). βLa β-alanine est un constituant de l'acide pantothénique.
βLa β-alanine, acide β−aminé, est un constituant de l'acide pantothénique et représente l'acide aminé cinétiquement limitant dans la biosynthèse des dipeptides antioxydants à groupe histidinyle, à savoir la carnosine et l'ansérine. Acide β-aminé endogène, agoniste non sélectif des récepteurs de glycine et ligand du récepteur orphelin couplé à la protéine G TGR7 (MrgD). βLe flux de β-alanine joue un rôle cytoprotecteur en maintenant la stabilité osmotique des organismes marins, des embryons de souris pré-implantation et des cellules de mammifères exposées à un stress hypoxique.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The American journal of cardiology, 112(12), 1973-1979 (2013-10-01)
Dabigatran has been associated with greater risk of myocardial infarction (MI) than warfarin. It is unknown whether the increased risk is unique to dabigatran, an adverse effect shared by other oral direct thrombin inhibitors (DTIs), or the result of a
British journal of haematology, 163(5), 666-673 (2013-11-14)
There is increasing recognition that thrombotic complications may occur in patients with cirrhosis, and literature on antithrombotic treatment in these patients is rapidly emerging. Due to extensive haemostatic changes in patients with cirrhosis, careful monitoring of anticoagulant therapy may be
The American journal of medicine, 127(4), 329-336 (2013-12-24)
Dabigatran may provide less protection against myocardial infarction than vitamin K antagonists (VKAs) in patients with atrial fibrillation. This may be particularly evident among "switchers" to dabigatran from VKA, as a result of discontinuation effects. We identified in nationwide Danish
The Canadian journal of cardiology, 29(7 Suppl), S71-S78 (2013-06-29)
Chronic kidney disease (CKD) is prevalent in elderly patients with atrial fibrillation and is an independent risk factor for stroke. Warfarin anticoagulation is efficacious for stroke prevention in atrial fibrillation patients with moderate CKD (stage III, estimated glomerular filtration rate
The aim of this study was to compare the management and prognosis of major bleeding in patients treated with dabigatran or warfarin. Two independent investigators reviewed bleeding reports from 1034 individuals with 1121 major bleeds enrolled in 5 phase III