Principaux documents
W299618
Sigma-Aldrich
Rum ether
Synonyme(s) :
Ethyl oxyhydrate
W299618-SAMPLE-K
60.20 CHF
1 KG
84.00 CHF
8 KG
231.00 CHF
4 KG
236.00 CHF
60.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W299618-SAMPLE-K
60.20 CHF
1 KG
84.00 CHF
8 KG
231.00 CHF
4 KG
236.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2996
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
60.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Indice de réfraction
n20/D 1.366 (lit.)
pb
76 °C (lit.)
Densité
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
whiskey; wine-like
Catégories apparentées
Description générale
Rum ether is a complex mixture of volatile substances that can be used as a flavoring agent for its rum-like odor/flavor.[1]
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE. 500): rum ether.
Silano V, et al.
EFSA Journal, 15(8), e04897-e04897 (2017)