W295809
Propyl propionate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Propanoic acid propyl ester, Propyl propanoate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
Point d'ébullition
122-124 °C (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
ethereal; pungent; fruity; sweet
Chaîne SMILES
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.