W291609
Polysorbate 60
Synonyme(s) :
TWEEN® 60, Polyethylene glycol sorbitan monostearate, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
About This Item
Produits recommandés
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 172.836
FDA 21 CFR 173.340
FDA 21 CFR 175.105
Description
derived from GMO corn
Indice de réfraction
n20/D 1.474
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
corn
Propriétés organoleptiques
alcohol
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves