Principaux documents
W290267
Sigma-Aldrich
(-)-α-Pinene
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
W290267-SAMPLE-K
54.60 CHF
1 KG
103.00 CHF
54.60 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W290267-SAMPLE-K
54.60 CHF
1 KG
103.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.23
Numéro FEMA:
2902
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
01.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
54.60 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
Pinus spp.
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥97%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
α-pinene and β-pinene
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
fresh; camphoraceous; woody; pine
Chaîne SMILES 
[C@@H]21C([C@@H](C2)C(=CC1)C)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
88.3 °F
Point d'éclair (°C)
31.3 °C
Articles
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.