W262404
Lemongrass oil, East Indian
natural, FG
Synonyme(s) :
Lemongrass oil
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Cymbopogon citratus DC. and Cymbopogon flexuosus
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D −10 to 0°, neat
Origine
India origin
pb
224 °C (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
lemon
Description générale
Application
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup