Principaux documents
SYNC254400
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm
Synonyme(s) :
Synthware C254400, Bulb condenser
1 EA
134.00 CHF
134.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
134.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
134.00 CHF
Check Cart for Availability
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C254400
Taille du tuyau
10 mm
L de l'enveloppe
400 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.