Principaux documents
W251607
Sigma-Aldrich
Geranyl phenylacetate
stabilized, FCC
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.38
Numéro FEMA:
2516
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
231
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.704
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Contient
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Impuretés
~25% citronellyl phenylacetate
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pb
278 °C (lit.)
Densité
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
floral
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H24O2/c1-15(2)8-7-9-16(3)12-13-20-18(19)14-17-10-5-4-6-11-17/h4-6,8,10-12H,7,9,13-14H2,1-3H3/b16-12+
Clé InChI
UXAIJXIHZDZMSK-FOWTUZBSSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves