W236705
n-Decyl acetate
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Capryl acetate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
waxy; soapy
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
Clé InChI
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves