Key Documents
W219908
Sigma-Aldrich
Butyl heptanoate
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.29
Numéro FEMA:
2199
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
363
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.091
Source biologique
synthetic
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
226 °C (lit.)
Pf
−67.5 °C (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
apple; marigold; herbaceous
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-8-9-11(12)13-10-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
YPQSPODHFDGVAC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter