Principaux documents
W204600
Sigma-Aldrich
Almond oil, bitter
natural, FG, ≥97%
Synonyme(s) :
Almond essential oil, Bitter almond oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2046
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Essai
≥97%
Forme
liquid
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
tree nuts
Allergène de parfum
benzaldehyde
Propriétés organoleptiques
almond; bitter
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
142.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61.1 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3