Principaux documents
TEM-FF200CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Synonyme(s) :
FORMVAR SQUARE MESH - CU 200 MESH UL 50/BX
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-FF200CUUL n'est pas disponible actuellement. Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 50
Taille
200 mesh
Catégories apparentées
Description générale
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 200 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.