Principaux documents
T74004
Sigma-Aldrich
2,5,6-Trimethylbenzimidazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
239-240 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc2nc(C)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C10H12N2/c1-6-4-9-10(5-7(6)2)12-8(3)11-9/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
AFNRMRFWCAJQGP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable