T61107
Triethyl phosphate
99%
Synonyme(s) :
Ethyl phosphate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.28 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 40 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
845 °F
Limite d'explosivité
10 %
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
pb
215 °C (lit.)
Densité
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup