T5400
Tetrabromothiophene
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4Br4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
pb
326 °C (lit.)
Pf
116-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1sc(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C4Br4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
Clé InChI
AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable