Principaux documents
T330051
4-OXONONANOIC ACID
AldrichCPR
T330051-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
T330051-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.23
Numéro MDL:
191.00 CHF