Principaux documents
T31704
Sigma-Aldrich
N-Thionylaniline
98%
Synonyme(s) :
N-Sulfinyl-aniline
25 G
103.00 CHF
103.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
103.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H5NSO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.18
Beilstein:
507682
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
103.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.627 (lit.)
pb
200 °C (lit.)
83 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=S=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NOS/c8-9-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
Application
Versatile synthetic intermediate.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ary R Murad et al.
Polymers, 13(1) (2020-12-31)
Two novel low band gap donor-acceptor (D-A) copolymers, poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-N-5,6-(3,7-dimethyloctyl)dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-DMO) and poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-5,6-N-octyl-dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-8) were synthesized in the present work by copolymerising the bis-boronate ester of 9,10-phenylsubstituted anthracene flanked by thienyl groups as electron-donor units with benzothiadiazole dicarboxylic imide