Principaux documents
T315567
1,2,5-TRIMETHYL-4-PHENYL-4-PIPERIDINOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.