Principaux documents
T313327
5-METHYL-3-NITROIMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.