Principaux documents
T311286
2-(1H-IMIDAZOL-1-YL)-1-PHENYLETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.