Principaux documents
T310859
N-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.