Principaux documents
T304360
1-BROMO-4-((E)-2-{4-[(E)-2-(4-BROMOPHENYL)ETHENYL]PHENYL}ETHENYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.181
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.