Principaux documents
T303089
4,5-DIHYDROPYRENE
AldrichCPR
5MG
174.00 CHF
174.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
5MG
174.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.274
Numéro MDL:
174.00 CHF