Principaux documents
T294985
2-CYCLOHEXYL-2-PROPANOL
AldrichCPR
T294985-100MG
211.00 CHF
211.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
T294985-100MG
211.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.243
Numéro MDL:
211.00 CHF