Principaux documents
T289329
(1-IODOETHYL)(TRIPHENYL)PHOSPHONIUM IODIDE
AldrichCPR
T289329-100MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
T289329-100MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C20H19I2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.157
Numéro MDL:
191.00 CHF