Principaux documents
T287008
4-TERT-BUTYL-2-METHOXYPHENOL
AldrichCPR
T287008-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Changer de vue
T287008-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C11H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.249
Numéro MDL:
191.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025