Principaux documents
T257370
1-BROMO-2-(DIMETHOXYMETHYL)-1-CYCLOOCTENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H19BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.177
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.