Principaux documents
T236039
5-METHYL-2-PHENYL-4-HEXENOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.271
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.